Merck
08776
Ytterbium(III) Ionophore II
Selectophore, function tested
Sinonimo/i:
3-Hydroxy-2-naphthoic(2-hydroxybenzylidene)hydrazide, 3-Hydroxy-N′-[(2-hydroxyphenyl)methylene]-2-naphthydrazide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
26111700
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
Selectophore
quality
function tested
SMILES string
Oc1ccccc1\C=N/NC(=O)c2cc3ccccc3cc2O
InChI
1S/C18H14N2O3/c21-16-8-4-3-7-14(16)11-19-20-18(23)15-9-12-5-1-2-6-13(12)10-17(15)22/h1-11,21-22H,(H,20,23)/b19-11-
InChI key
XTQAGBABCDSRSN-ODLFYWEKSA-N
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Nano-level monitoring of ytterbium(III)
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)