Passa al contenuto
08482
X + V Factor Disks
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Differentiation Disks X + V Factors
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171621
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Segment
technique(s)
microbe id | growth & motility: suitable
application(s)
clinical testing
food and beverages, microbiology
storage temp.
−20°C
suitability
Haemophilus spp. (species), Haemophilus spp.
General description
Member of the genus Haemophilus require hemin (X factor) and/or nicotinamid-adenin-dinucleotid (V-factor). Together with the X factor (Cat. No. 77148) and the V factor (Cat. No. 89788) the need for either one or both factors provides the main means of differentiation of these organisms. Haemophilus species requiring both X and V factors exhibit growth only in the vicinity of the X +V factor discs.
Packaging
Sterile filter paper discs (50 pcs, diameter 6 mm) impregnated with growth factors (hemin, nicotinamide adenine dinucleotide).
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)