Merck
08043
2-Aminoheptanoic acid
≥97.0% (NT)
Sinonimo/i:
2-Aminoenanthic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H15NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
145.20
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1722018
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥97.0% (NT)
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white to faint beige
mp
~280 °C (dec.)
application(s)
detection
peptide synthesis
SMILES string
CCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C7H15NO2/c1-2-3-4-5-6(8)7(9)10/h6H,2-5,8H2,1H3,(H,9,10)
InChI key
RDFMDVXONNIGBC-UHFFFAOYSA-N
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
162647-25G04061832641768
Contatta l'Assistenza Tecnica