Documenti fondamentali
07562
Supelco
17β(H),21β(H)-Hopane solution
0.1 mg/mL in isooctane, analytical standard
Sinonimo/i:
A′-Neogammacerane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H52
Numero CAS:
Peso molecolare:
412.73
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
0.1 mg/mL in isooctane
applicazioni
food and beverages
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12CC[C@]3(C)[C@]([H])(CC[C@]4([H])[C@@]5(C)CCCC(C)(C)[C@]5([H])CC[C@@]34C)[C@@]1(C)CC[C@@H]2C(C)C
InChI
1S/C30H52/c1-20(2)21-12-17-27(5)22(21)13-18-29(7)24(27)10-11-25-28(6)16-9-15-26(3,4)23(28)14-19-30(25,29)8/h20-25H,9-19H2,1-8H3/t21-,22+,23+,24-,25-,27+,28+,29-,30-/m1/s1
ZRLNBWWGLOPJIC-PYQRSULMSA-N
Descrizione generale
17β(H),21β(H)-Hopanes belong to the hopanes family of hydrocarbons which are known as the biomarkers of petroleum products.[1]
Applicazioni
17β(H),21β(H)-Hopane may be used as an internal injection standard (IIS) for the determination of triterpanes in riverine, estuarine, and marine sediments in Thailand[2] and in stranded tar-balls on the coasts of Peninsular Malaysia[3] by gas chromatography-quadrupole mass spectrometry (GC-MS).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-12 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)