07033
N,N-Bis-((S)-1-phenylethyl)dibenzo[d,f][1,3,2]dioxaphosphepin-6-amine
≥99.0%
Sinonimo/i:
(S,S)-N-(5,7-Diox-6-phosphadibenzo[a,c]cyclohepten-6-yl)bis(1-phenylethyl)amine, O,O′-(2,2′-Biphenyldiyl) N,N-bis[(S)-1-phenylethyl]phosphoramidite, BIPOL-A1(S)
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]/D -250±10°, c = 1 in toluene
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Punto di fusione
99-102 °C
Stringa SMILE
C[C@H](N([C@@H](C)c1ccccc1)P2Oc3ccccc3-c4ccccc4O2)c5ccccc5
InChI
1S/C28H26NO2P/c1-21(23-13-5-3-6-14-23)29(22(2)24-15-7-4-8-16-24)32-30-27-19-11-9-17-25(27)26-18-10-12-20-28(26)31-32/h3-22H,1-2H3
JISGHECLGYELKD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- In the iridium catalyzed allylic arylation.
- To prepare a copper complex (Cu2X2L3), which is used to detect the transmetalation intermediates in asymmetric addition reactions using ZnEt2.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)