06899
Fluopyram-(benzamide ring-d4)
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
Fluopyram-d4
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
agriculture
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(NCCC1=NC=C(C(F)(F)F)C=C1Cl)C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2C(F)(F)F
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)