Documenti fondamentali
06755
Supelco
Isobutylamine
analytical standard
Sinonimo/i:
1-Amino-2-methylpropane
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
73.14
Beilstein:
385626
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezze
≤1.0% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.396-1.398
n20/D 1.397 (lit.)
P. ebollizione
64-71 °C (lit.)
Punto di fusione
−85 °C (lit.)
Densità
0.736 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
15.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-9 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mirlinda Biba et al.
Journal of chromatography. A, 1363, 250-256 (2014-08-02)
Fast chiral supercritical fluid chromatography (SFC) separations have become important due to the increasing use of high-throughput experimentation (HTE) in organic synthesis. These HTE experiments can generate hundreds of samples for chiral analysis that need to be assayed in a
Lars Erik Uggerhøj et al.
FEBS letters, 588(17), 3291-3297 (2014-07-27)
The inclusion of peptoid monomers into antimicrobial peptides (AMPs) increases their proteolytic resistance, but introduces conformational flexibility (reduced hydrogen bonding ability and cis/trans isomerism). We here use NMR spectroscopy to answer how the insertion of a peptoid monomer influences the