06717
Octyl gallate
analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Grado
analytical standard
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Punto di fusione
101-104 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCCCCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C15H22O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-20-15(19)11-9-12(16)14(18)13(17)10-11/h9-10,16-18H,2-8H2,1H3
NRPKURNSADTHLJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- edible vegetable oil by high performance liquid chromatography/time-of-flight mass spectrometry (HPLC/TOF-MS)[2] as well as alternating penalty trilinear decomposition (APTLD) combined with HPLC-diode array detection (DAD)[3]
- dry foods by reversed-phase HPLC with photodiode array (PDA) detection.[4]
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)