Documenti fondamentali
06406
Supelco
Aluminum oxide on TLC Alu foils
with fluorescent indicator 254 nm, aluminum oxide matrix, size 10 cm × 20 cm
Sinonimo/i:
Aluminum TLC Plates: Aluminum with Fluorescence, TLC cards Aluminium oxide
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41115711
Materiali
aluminum oxide matrix
aluminum support
Livello qualitativo
Qualità
with fluorescent indicator 254 nm
Caratteristiche
fluorescent indicator
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Spessore strato
200 μm
Misura
10 cm × 20 cm
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)