Documenti fondamentali
06031501
Cinnamon oil
secondary reference standard
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
HWI
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
matrix material
Descrizione generale
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
176.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
80 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)