Documenti fondamentali
05981501
Lemon oil
secondary reference standard
Sinonimo/i:
Lemon, extract
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
HWI
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
matrix material
Descrizione generale
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)