Documenti fondamentali
05595
Supelco
4-Phenyl-1-cyclohexene
analytical standard
Sinonimo/i:
3-Cyclohexen-1-ylbenzene, 4-Phenylcyclohexene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H14
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.24
Beilstein:
1930089
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Indice di rifrazione
n20/D 1.539-1.545
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1CC(CC=C1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H14/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-5,7-8,12H,6,9-10H2
XWCWNUSFQVJNDI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Phenyl-1-cyclohexene is an analog of vinylcyclohexene.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Differential ovotoxicity of 4-vinylcyclohexene and its analog, 4-phenylcyclohexene.
Hooser SB, et al.
Toxicology and Applied Pharmacology, 119(2), 302-305 (1993)
Dermal sensitization potential and inhalation toxicological evaluation of 4-phenylcyclohexene.
Nitschke DK, et al.
American Industrial Hygiene Association Journal, 52(5), 192-197 (1991)
4-Phenylcyclohexene: 2-week inhalation toxicity and neurotoxicity studies in Swiss-Webster mice.
Beekman MJ, et al.
Food And Chemical Toxicology, 34(9), 873-881 (1996)