05433
Conductivity Standard
conductivity 1413 μS/cm at 25 °C
About This Item
Prodotti consigliati
Concentrazione
0.01 M KCl
Densità
1.00 g/mL at 20 °C
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)