Documenti
05183
Sigma-Aldrich
L-Alanine benzyl ester p-toluenesulfonate salt
≥95.0% (T)
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(NH2)COOCH2C6H5 · HOSO2C6H4CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
351.42
Beilstein:
3586474
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (T)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]20/D −5.0±0.5°, c = 3% in methanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Colore
colorless to white
Punto di fusione
112-116 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.C[C@H](N)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C10H13NO2.C7H8O3S/c1-8(11)10(12)13-7-9-5-3-2-4-6-9;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-6,8H,7,11H2,1H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t8-;/m0./s1
NWOPHJSSBMABBD-QRPNPIFTSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)