Documenti fondamentali
04913
Sigma-Aldrich
cis-2-Amino-1-cyclooctanecarboxylic acid hydrochloride
≥95.0%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H17NO2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.70
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0%
Stato
powder
Colore
colorless to white
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl[H].N[C@H]1CCCCCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C9H17NO2.ClH/c10-8-6-4-2-1-3-5-7(8)9(11)12;/h7-8H,1-6,10H2,(H,11,12);1H/t7-,8+;/m1./s1
CGMSVJGKMJLCPS-WLYNEOFISA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)