Merck
04872
cis-4,10,13,16-Docosatetraenoic acid methyl ester solution
standard for GC, 5% in ethanol
Sinonimo/i:
Fame 22:4n-6
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H38O2
Peso molecolare:
346.55
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
analytical standard
assay
≥98.5% (GC)
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
5% in ethanol
application(s)
food and beverages
format
single component solution
functional group
ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC\C=C/CCC(=O)OC
InChI
1S/C23H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h7-8,10-11,13-14,19-20H,3-6,9,12,15-18,21-22H2,1-2H3/b8-7-,11-10-,14-13-,20-19-
InChI key
JXKCBSKPWHNCFL-MUDRAGMJSA-N
Application
cis-4,10,13,16-Docosatetraenoic acid methyl ester (Fame 22:4n-6) may be used as an analytical standard in the following:
  • For the identification of the analyte in golden algae, primate brain white matter, and mouse liver using gas chromatography coupled to ion trap mass spectrometry. The double bonds are determined using acetonitrile chemical ionization tandem mass spectrometry.
  • Lipid extract from New Zealand green-lipped mussels using gas chromatography-chemical ionization mass spectrometry (GC-CIMS/MS).
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
60.8 °F - closed cup
flash_point_c
16 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)