04831
Abberior® STAR 470SXP, biotin
≥90.0% (HPCE)
About This Item
Saggio
≥90.0% (HPCE)
Produttore/marchio commerciale
Abberior GmbH
Fluorescenza
λex 472 nm; λem 598 nm±10 nm in DMSO
Metodo di rivelazione
fluorometric
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Designed and tested for fluorescent super-resolution microscopy
Note legali
abberior is a registered trademark of Abberior GmbH
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)