Documenti fondamentali
04683
Supelco
Abberior® STAR 635P, streptavidin
Scegli un formato
1 MG
CHF 456.50
CHF 456.50
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 456.50
About This Item
Codice UNSPSC:
12171501
CHF 456.50
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Produttore/marchio commerciale
Abberior GmbH
Fluorescenza
λex 638 nm; λem 651 nm±10 nm in H2O
Compatibilità
corresponds for SDS-PAGE
Metodo di rivelazione
fluorometric
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Abberior® STAR 635P was the first member of an entirely new class of phosphorylated fluorescent dyes, which excels in its photophysical parameters. The product, Abberior® STAR 635P, streptavidin is a conjugate of the Abberior® STAR 635P type of dyes. It can be excited with lasers at wavelengths between 600 - 700 nm. For STED, a depletion wavelength around 750 - 800 nm is recommended. Abberior STAR 635P is the ideal partner for abberior STAR 580 or abberior STAR ORANGE to obtain optimal 2 color STED results. It can substitute ATTO 647N, Alexa Fluor 647.
Caratteristiche e vantaggi
  • High brightness.
  • High photostability.
  • High water solubility enabling background-free imaging.
  • Suitable for fluorescence labeling of biotin-conjugated molecules.
Compatibilità
Designed and tested for fluorescent super-resolution microscopy
Risultati analitici
Unconjugated dye ≤5% of total fluorescence
Note legali
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Atto is a trademark of Atto-Tec GmbH
abberior is a registered trademark of Abberior GmbH
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)