Documenti fondamentali
04667
Sigma-Aldrich
N-Alloc-1,4-butandiamine hydrochloride
≥98.0% (AT)
Sinonimo/i:
N-Alloc-1,4-diaminobutane hydrochloride, Allyl N-(4-aminobutyl)carbamate hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H16N2O2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.69
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (AT)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Stringa SMILE
Cl.NCCCCNC(=O)OCC=C
InChI
1S/C8H16N2O2.ClH/c1-2-7-12-8(11)10-6-4-3-5-9;/h2H,1,3-7,9H2,(H,10,11);1H
QEQBSZVBKDDMTE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)