04616
Acido cloridrico
Dissolution Media Concentrate, Dilute to 6L to conform to USP & EP
Sinonimo/i:
Cloruro di idrogeno
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
190 mmHg ( 25 °C)
Qualità
Dilute to 6L to conform to USP & EP
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
0.00990-0.01010 N (after dilution)
P. ebollizione
100 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1. Prepare a clean, dry mixing vessel of a suitable size, 6L, 10L or 25L.
2. Add purified water to approximately one third of the required volume i.e. 2L, 3L or 8L.
3. Carefully pour the entire contents of the bottle of concentrate into the vessel.
4. Rinse the bottle with purified water and add rinsing′s to the mixing vessel.
5. Add purified water to the required volume.
6. Mix thoroughly.
7. Measure the pH and proceed if within specification.
8. Adjust pH if necessary.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)