Merck
04423
Phosphinic acid
purum, ≥60%
Sinonimo/i:
Hypophosphorous acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
H3PO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
66.00
EC Number:
228-601-5
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
purum
concentration
≥60%
impurities
≤0.002% heavy metals (as Pb)
density
1.206 g/mL at 20 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
cation traces
As: ≤2 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤20 mg/kg, Na: ≤1000 mg/kg
SMILES string
O[PH2]=O
InChI
1S/H3O2P/c1-3-2/h3H2,(H,1,2)
InChI key
ACVYVLVWPXVTIT-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)