04383
1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate
for electrochemistry, ≥99.0% (HPLC/T)
Saggio
≥99.0% (HPLC/T)
Impurezze
≤0.3% water
≤50 mg/kg halogens (as chloride)
Punto di fusione
37 °C
Densità
1.198 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
F[B-](F)(F)F.CCCCn1cc[n+](C)c1C
InChI
1S/C9H17N2.BF4/c1-4-5-6-11-8-7-10(3)9(11)2;2-1(3,4)5/h7-8H,4-6H2,1-3H3;/q+1;-1
VCAIYEJBOWHUGP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Ionic Liquids serve as non-aqueous electrolytes in electrochemical applications, valued for their conductivity and stability.