Documenti fondamentali
04322
Supelco
Omeprazole-(5-methoxy-13C,d3)
analytical standard
Sinonimo/i:
[13C,2H3]-Omeprazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC16D3H16N3O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
349.43
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H][13C]([2H])([2H])Oc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C
Risultati analitici
LC-MS identity conforms
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)