Merck
04059
Fmoc-Inp-OH
≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-Fmoc-piperidine-4-carboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H21NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
351.40
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7722550
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
color
white
mp
~190 °C (dec.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C1CCN(CC1)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C21H21NO4/c23-20(24)14-9-11-22(12-10-14)21(25)26-13-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-8,14,19H,9-13H2,(H,23,24)
InChI key
OJYOOHSQOIDDOO-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Building block for anti-thrombotic peptide libraries
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)