Documenti fondamentali
03938
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide
dry, ≥98.5% (HPLC/T)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11BrN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.07
Beilstein:
5162084
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39161001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (HPLC/T)
Impurezze
≤200 ppm water
Stringa SMILE
[Br-].CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.BrH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;/h4-6H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
GWQYPLXGJIXMMV-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)