03799
Tungsten atomic spectroscopy standard concentrate 1.00 g W
1.00 g/L, for 1L standard solution, analytical standard
Sinonimo/i:
Sodium tungstate solution
About This Item
Grado
analytical standard
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Confezionamento
ampule of
Solubilità
H2O: soluble
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.4O.W/q2*+1;;;2*-1;
XMVONEAAOPAGAO-UHFFFAOYSA-N
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)