Documenti fondamentali
03769
Sigma-Aldrich
L-β-Homophenylalanine hydrochloride
≥98.0%
Sinonimo/i:
(S)-3-Amino-4-phenylbutyric acid hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H13NO2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.68
Beilstein:
8083915
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Colore
white to faint beige
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl.N[C@H](CC(O)=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO2.ClH/c11-9(7-10(12)13)6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13);1H/t9-;/m0./s1
MQTMGKGSJOPWJW-FVGYRXGTSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)