Documenti fondamentali
03753
Sigma-Aldrich
Boc-β-(3-thienyl)-Ala-OH (dicyclohexylammonium) salt
purum, ≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Boc-3-(3-thienyl)-L-alanine (dicyclohexylammonium) salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H17NO4S · C12H23N
Numero CAS:
Peso molecolare:
452.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (TLC)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc3ccsc3)C(O)=O
InChI
1S/C12H17NO4S.C12H23N/c1-12(2,3)17-11(16)13-9(10(14)15)6-8-4-5-18-7-8;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h4-5,7,9H,6H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15);11-13H,1-10H2/t9-;/m0./s1
FNTVEJPWKBETJW-FVGYRXGTSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)