Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H5Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
64.51
UNSPSC Code:
12142100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-830-5
Beilstein/REAXYS Number:
1730751
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartivapor density
2.22 (vs air)
vapor pressure
19.2 psi ( 20 °C)
grade
purum
assay
≥98.0%
impurities
diethylether, water
bp
12.3 °C (lit.)
mp
−139 °C (lit.)
density
0.921 g/mL at 0-4 °C (lit.)
SMILES string
CCCl
InChI
1S/C2H5Cl/c1-2-3/h2H2,1H3
InChI key
HRYZWHHZPQKTII-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Pressure tin with 100 mL (net ~89 g)
Other Notes
Sales restrictions may apply
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroethane
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1B
Classe di stoccaggio
2A - Gases
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
-58.0 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
-50.0 °C - closed cup
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?