Documenti
03225
Sigma-Aldrich
1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidinol
≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
4-Hydroxy-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine, HOPEMP, NSC 364075
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H21NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.28
Beilstein:
1498
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Impurezze
≤1% water
Punto di fusione
72-76 °C
Stringa SMILE
CN1C(C)(C)CC(O)CC1(C)C
InChI
1S/C10H21NO/c1-9(2)6-8(12)7-10(3,4)11(9)5/h8,12H,6-7H2,1-5H3
NWHNXXMYEICZAT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
Synthesis of photostable blue emitting naphthalimides
Synthesis of blue fluorescent naphthalimide pH chemosensors
Synthesis of crowded piperidines with intramolecularly hydrogen-bonded nitrogen
Synthesis of spiropyrans and spirooxazines
Amine photoredox reactions
Altre note
Building block for introducing a very hindered-amine
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
244.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
118 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
R. Mani et al.
J. Macromol. Sci. Chem., A33, 1217-1217 (1996)
S.M. Desai et al.
Macromolecular Symposia, 169, 121-121 (2001)