02379
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoic anhydride
for GC derivatization, ≥98.0%
About This Item
Grado
for GC derivatization
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
≥98.0%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
Punto di fusione
66-70 °C
Stringa SMILE
Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)C(=O)OC(=O)c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F
InChI
1S/C14F10O3/c15-3-1(4(16)8(20)11(23)7(3)19)13(25)27-14(26)2-5(17)9(21)12(24)10(22)6(2)18
BGCIWPHADHBSOS-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?