Documenti
02378
Sigma-Aldrich
Z-Asp(OtBu)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
N-Cbz-L-aspartic acid 4-tert-butyl ester, Z-L-Aspartic acid 4-tert-butyl ester
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CO2CCH2CH(NHCO2CH2C6H5)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
323.34
Beilstein:
2569846
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (TLC)
Forma fisica
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Colore
white
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)C[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C16H21NO6/c1-16(2,3)23-13(18)9-12(14(19)20)17-15(21)22-10-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,17,21)(H,19,20)/t12-/m0/s1
HLSLRFBLVZUVIE-LBPRGKRZSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)