Documenti fondamentali
02374
Supelco
Sodium 1,2-ethanedisulfonate
suitable for ion pair chromatography, ≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
1,2-Ethanedisulfonic acid disodium salt, Disodium 1,2-ethanedisulfonate
About This Item
Formula condensata:
NaO3SCH2CH2SO3Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.16
Beilstein:
3920126
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
ID PubChem:
NACRES:
NB.21
Descrizione
anionic
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (T)
tecniche
HPLC: suitable
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O
Assorbanza UV
λ: 210 nm Amax: ≤0.1
λ: 220 nm Amax: ≤0.06
λ: 230 nm Amax: ≤0.04
λ: 260 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
Compatibilità
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C2H6O6S2.2Na/c3-9(4,5)1-2-10(6,7)8;;/h1-2H2,(H,3,4,5)(H,6,7,8);;/q;2*+1/p-2
BJTHMUJCKBTCFR-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Compound for preparation of "edisylate" salts
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)