02351
Poly(methacrylic acid sodium salt)
analytical standard, for GPC, 1,270
Sinonimo/i:
Poly(sodium methacrylate)
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
for GPC
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
PM
Mn ~1100
Mp ~1250
Mw ~1270
tecniche
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.15
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C4H6O2.Na/c1-3(2)4(5)6;/h1H2,2H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
SONHXMAHPHADTF-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?