Documenti fondamentali
01977
Supelco
Silica gel 60 ADAMANT on TLC plates
with fluorescent indicator 254 nm
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41115711
ID PubChem:
NACRES:
NC.07
Qualità
with fluorescent indicator 254 nm
Livello qualitativo
Caratteristiche
fluorescent indicator
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Spessore strato
250 μm ± 30 μm
Dimens. piastra
2.5 cm × 7.5 cm
Dimensione particelle
7.0-11.0 μm
Dimensione pori
60 Å medium pore diameter
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Adamant is a trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
TLC Glass Plates L × W 20 cm × 20 cm, C18-silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator
Supelco
Z293032
TLC Glass Plates