00879
8-Acetoxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt
for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
1-Acetoxypyrene-3,6,8-trisulfonic acid trisodium salt, Trisodium-8-acetoxypyrene-1,3,6-trisulfonate
About This Item
Grado
for fluorescence
Saggio
≥98.0% (TLC)
Punto di fusione
238-248 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
methanol: soluble
Fluorescenza
λex 460 nm; λem 510 nm in 0.1 M potassium phosphate pH 8.0 (esterase)
Compatibilità
suitable for fluorescence
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].CC(=O)Oc1cc(c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Applicazioni
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)