Documenti fondamentali
00839
Sigma-Aldrich
Boc-Thr(Bzl)-PAM resin
extent of labeling: ~0.6 mmol/g loading
Sinonimo/i:
Boc-O-benzyl-L-threonine bound to PAM resin, Boc-Pro-PAM resin
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Livello qualitativo
Grado di funzionalizzazione
~0.6 mmol/g loading
Dimensione particelle
100-200 mesh
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)