Merck
00733
Ethyl decanoate
analytical standard
Sinonimo/i:
Capric acid ethyl ester, Ethyl caprate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3(CH2)8COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.32
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-761-9
Beilstein/REAXYS Number:
1762128
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
analytical standard
vapor density
6.9 (vs air)
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤0.3% water
refractive index
n20/D 1.423-1.427, n20/D 1.425 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
density
0.864 g/cm3
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
functional group
ester
SMILES string
CCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-4-2/h3-11H2,1-2H3
InChI key
RGXWDWUGBIJHDO-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl decanoate
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
215.6 °F - closed cup
flash_point_c
102 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)