Documenti
00498
Sigma-Aldrich
trans-2-Hepten-1-ol
≥97.0% (GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H14O
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.19
Beilstein:
1720091
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥97.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.442
P. eboll.
83 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
0.844 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCC\C=C\CO
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)