00416
(S)-2-(Boc-amino)-1,3-diphenyl-1-propanone
purum, ≥96.0% (HPLC)
About This Item
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
beige
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C20H23NO3/c1-20(2,3)24-19(23)21-17(14-15-10-6-4-7-11-15)18(22)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,17H,14H2,1-3H3,(H,21,23)/t17-/m0/s1
ACUYZILXZGMZSY-KRWDZBQOSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)