Documenti fondamentali
00139
Sigma-Aldrich
7,8-Dihydro-α-ionone
technical, ≥90% (sum of isomers, GC)
Sinonimo/i:
4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-butanone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H22O
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.31
Beilstein:
2088879
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
technical
Saggio
≥90% (sum of isomers, GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.477
P. ebollizione
90 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
0.922 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)CCC1C(C)=CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H22O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h6,12H,5,7-9H2,1-4H3
JHJCHCSUEGPIGE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)