Documenti fondamentali
00043
Sigma-Aldrich
Boc-N-Me-Tyr(Bzl)-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Nα-Boc-O-benzyl-Nα-methyl-L-tyrosine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H27NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
385.45
Beilstein:
2913415
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
crystalline
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Colore
beige
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CN([C@@H](Cc1ccc(OCc2ccccc2)cc1)C(O)=O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C22H27NO5/c1-22(2,3)28-21(26)23(4)19(20(24)25)14-16-10-12-18(13-11-16)27-15-17-8-6-5-7-9-17/h5-13,19H,14-15H2,1-4H3,(H,24,25)/t19-/m0/s1
FSNRGORPOYPIJC-IBGZPJMESA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)