37-0745
Zirconium(IV) butoxide solution
CP, 90% in 1-butanol
Sinonimo/i:
Tetrabutyl zirconate solution
About This Item
Grado
CP
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: zirconium
Disponibilità
available only in Japan
Concentrazione
90% in 1-butanol
Stringa SMILE
CCCCO[Zr](OCCCC)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/4C4H9O.Zr/c4*1-2-3-4-5;/h4*2-4H2,1H3;/q4*-1;+4
BSDOQSMQCZQLDV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)