Documenti fondamentali
37-0525
Sigma-Aldrich
Zinc stearate
SAJ first grade, Zn 10.3-10.7 %
Sinonimo/i:
Stearic acid zinc salt
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)16COO]2Zn
Numero CAS:
Peso molecolare:
632.33
Beilstein:
3919706
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
SAJ first grade
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
1454 °F
Composizione
Zn, 10.3-10.7%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: zinc
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
128-130 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[Zn]OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/2C18H36O2.Zn/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
XOOUIPVCVHRTMJ-UHFFFAOYSA-L
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
530.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
277 °C