30-5530
L-tirosina
SAJ special grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
3-(4-idrossifenil)-L-alanina, Acido (S)-2-ammino-3-(4-idrossifenil)propionico
About This Item
Grado
SAJ special grade
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
solid
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
OUYCCCASQSFEME-QMMMGPOBSA-N
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1