30-4700
Trioctylamine
SAJ first grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
TOA
About This Item
Grado
SAJ first grade
Saggio
≥99.0%
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.449 (lit.)
P. eboll.
164-168 °C/0.7 mmHg (lit.)
365-367 °C (lit.)
Densità
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCN(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C24H51N/c1-4-7-10-13-16-19-22-25(23-20-17-14-11-8-5-2)24-21-18-15-12-9-6-3/h4-24H2,1-3H3
XTAZYLNFDRKIHJ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Heart
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C