30-3460
p-Toluidine
SAJ special grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
4-Aminotoluene, 4-Methylaniline
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ special grade
Densità del vapore
3.9 (vs air)
Saggio
≥99.0%
Stato
crystalline
Temp. autoaccensione
899 °F
Limite di esplosione
6.6 %
Disponibilità
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
pH
7.8 (7 g/L)
P. ebollizione
200 °C (lit.)
Punto di fusione
41-46 °C (lit.)
Densità
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,8H2,1H3
RZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?