30-2630
Tin standard solution
suitable for atomic absorption spectrometry, 1000 ppm Sn, 1 mg/mL Sn
Sinonimo/i:
Tin(II) chloride solution
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Disponibilità
available only in Japan
Concentrazione
1 mg/mL Sn
1000 ppm Sn
Compatibilità
suitable for atomic absorption spectrometry
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Sn]
InChI
1S/Sn
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1