30-1840
Thionyl chloride
SAJ special grade, ≥95.0%
About This Item
Grado
SAJ special grade
Tensione di vapore
97 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥95.0%
Stato
liquid
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.518 (lit.)
P. ebollizione
79 °C (lit.)
Punto di fusione
−105 °C (lit.)
Densità
1.631 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
ClS(Cl)=O
InChI
1S/Cl2OS/c1-4(2)3
FYSNRJHAOHDILO-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?