30-1220
N,N,N′,N′-tetrametil-etilendiammina
≥99.0%
Sinonimo/i:
1,2-bis(dimetilamino)etano, TEMED, TMEDA
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
liquid
Limite di esplosione
9.08 %
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.4179 (lit.)
P. eboll.
120-122 °C (lit.)
Punto di fusione
−55 °C (lit.)
Densità
0.775 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C)CCN(C)C
InChI
1S/C6H16N2/c1-7(2)5-6-8(3)4/h5-6H2,1-4H3
KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Compatibilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
61.7 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
16.5 °C - closed cup